Learn More
BUCHI SpeedDigester modèle K439
Le SpeedDigester K-439 révolutionne la digestion IR en combinant les avantages de la digestion IR et des blocs dans une unité, avec une détermination rapide de l’azote par digestion Kjeldahl à des températures contrôlées, ce qui permet une augmentation du débit d’échantillon.
Marque:  BUCHI 1154392200
Code produit. 11997228
  • 10470.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Transfert de chaleur rapide des éléments chauffants IR vers les échantillons
  • Gain de temps important grâce au chauffage et au refroidissement rapides
  • Augmentation du débit d’échantillons en raison du temps de traitement court
  • Étape de digestion accélérée avec addition continue de H&sub2;O&sub2;
  • Un instrument pour la digestion Kjeldahl et par reflux
  • Tous les tubes d’échantillons BUCHI peuvent être utilisés (100 ml, 300 ml, 500 ml)
  • Tubes à échantillons conformes à la norme ISO 6060 pour la DCO et autres digestions par reflux
  • Mode d’aspiration dédié en option pour les échantillons aqueux
  • Contrôle précis de la température qui respecte le profil programmé
  • Stockage de 50 profils de méthode différents maximum (temps / température)
  • Processus de digestion illustré graphiquement
  • Homogénéité thermique grâce à la plaque d’isolation innovante
Spécification
Spécification
Digesteur rapide
220 / 240 V ± 10 V
620 mm
Aliments : Kjeldahl, produits chimiques / agricoles, boissons, produits pharmaceutiques / cosmétiques, aliments, analyse environnementale
310 mm
540 mm
50/60 Hz
2000 W
220 / 240 V ± 10 V, 50 / 60 Hz, 1 280 W
Tubes à échantillons de 100 ml, 300 ml et 500 ml et module d’aspiration avec piège à condensat