Learn More
SpeedDigester modèle K425
Définissez de nouvelles normes en termes de vitesse de digestion, d’utilisation flexible et de reproductibilité des résultats avec le SpeedDigester IR. Les SpeedDigester du modèle BUCHI™ K-425 offrent un débit d’échantillon accru pour la détermination de l’azote par digestion Kjeldahl et multiplient la fonctionnalité de l’instrument lorsque les besoins changent.
Marque:  Buchi 1154252200
Code produit. 12048139
  • 6025.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Transfert de chaleur rapide des éléments chauffants IR vers les échantillons
  • Gain de temps important grâce au chauffage et au refroidissement rapides
  • Augmentation du débit d’échantillons en raison du temps de traitement raccourci
  • Étape de digestion accélérée avec addition continue de H2O2
  • Un instrument pour la digestion Kjeldahl et le reflux
  • Tous les tubes à échantillons BUCHI à utiliser (100 ml, 300 ml, 500 ml)
  • Tubes à échantillons conformes à la norme ISO 6060 pour la DCO ou autres digestions par reflux (p. ex. eau régale)
  • Module d’aspiration dédié pour échantillons aqueux
  • Module d’aspiration étanche pour un transfert efficace des vapeurs nocives
  • Neutralisation efficace des vapeurs par l’épurateur K-415
  • Fonctionnement en toute sécurité et durée de vie prolongée de la hotte filtrante
Spécification
Spécification
Digesteur rapide
220 / 240 V ± 10 V
620 mm
Aliments : Kjeldahl, produits chimiques / agricoles, boissons, produits pharmaceutiques / cosmétiques, aliments, analyse environnementale
310 mm
540 mm
50/60 Hz
1280 W
220 / 240 V ± 10 V, 50 / 60 Hz, 1 280 W
Tubes à échantillons de 300 ml et module d’aspiration avec piège à condensat