Learn More
BUCHI Épurateur TripleScrub modèle K-415
Marque:  BUCHI 114152330
Code produit. 13445539
  • 6910.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Aspirateur neutraliseur Büchi
• Débit 32L/min
• Réservoir de barbotage 3L grande capacité avec poignées
• Aspire, lave et neutralise les vapeurs générées par une digestion
• Pompe à vide fort débit 32L/min
• Economie d'eau: ne nécessite pas de raccordement au robinet
• Neutralisation dans le réservoir de barbotage contenant une solution adéquate
• Aspirateur standard
• Pour les échantillons à faible teneur en eau
• Aspirateur avec réfrigérant et flacon collecteur
• Pour refroidir avant neutralisation, indispensable pour condenser et collecter d'importantes quantités de vapeurs d'eau
• (minéralisation Kjeldahl sur de l'eau)
• Aspirateur neutraliseur K-415
• Avec réfrigérant
Spécification
Spécification
TripleScrub
230 V
526 x 347 x 417 mm
417 mm
347 mm
50/60 Hz
526 mm
230V, 50/60 Hz