Learn More
Justrite™ Armoires pour acides en polyéthylène solide : Modèle autonome à deux portes
Protection supérieure contre les acides durs, la rouille et la corrosion
Marque:  Justrite™ 24015
Code produit. 11999375
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Comprend un bac inférieur protecteur, entièrement soudé et une conception propre et élégante pour compléter les paramètres de laboratoire
  • Construction solide en polyéthylène résistant aux produits chimiques avec bac étanche
  • Convient aux liquides hautement agressifs tels que le phénol, l’acide nitrique et l’acide sulfurique
  • Le loquet de porte à 3 point sur le modèle encastrable et autonome offre un verrouillage sécurisé et un contrôle des vapeurs
  • Raccords d’évent / d’évacuation NPT 5,08 cm (2 po) externes
  • Moraillons verrouillables
  • Étagère réglable robuste
  • Pieds de nivellement aux quatre coins
Spécification
Spécification
20.87 in.
53 cm
Manual-close
93,3 cm
Adjustable Steel leg levelers and patent pending Haz-Alert™ reflective warning labels in 3 languages
2
160 lb.
35.5 in.
90,2 cm
21.75 in.
Polyéthylène
36 in
55,2 cm
20,87 x 35,5 x 35,5 po (53 x 90,2 x 90,2 cm)
35.5 in.
90,2 cm
89,9 L (23,77 gal)
1
73 kg
91,44 cm
White
36.75 in.
Armoire de stockage