Learn More
Justrite™ Ensemble de séparateurs d’étagères
Shelf divider set constructed of steel.
148.00€
Spécification
Couleur | Jaune |
---|---|
Matériau | Acier |
Hauteur (impériale) | 2 po |
Hauteur (métrique) | 5,08 cm |
Largeur (impériale) | 2,03 po |
Code produit | Marque | Profondeur (impériale) | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (impériale) | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13479689
|
Justrite™
29985 |
14,17 po | 36 cm |
148.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Yellow
- Steel
Spécification
Jaune | |
2 po | |
2,03 po |
Acier | |
5,08 cm | |
5,16 cm |