Learn More
Justrite™ Chariot roulant pour armoires de sécurité
Convertit l’armoire en station de travail mobile pour déplacer les matériaux au point d’utilisation
Marque: Justrite™ 84001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- S’adapte à toutes les tailles d’armoire de 43 W x 18 in.l (109 x 45,7 cm) avec une hauteur maximale de 44 po. (111,8 cm), comme les armoires Justrite de 30 gal. (114 l) ou les armoires superposables
- Deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes, chacune avec freins
- Le fil de mise à la terre intégré peut être fixé à l’armoire
- Poignée de poussée ou de traction ergonomique et amovible
- Peinture en poudre noire pour une durabilité optimale
Spécification
Chariot roulant | |
Armoires de sécurité | |
111,76 cm |
Pour déplacer les matériaux au point d’utilisation | |
44 po | |
2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes chacune avec freins, poignée de poussée ou de traction amovible |