Learn More
Justrite™ Conteneurs de sécurité non métalliques à fermeture automatique pour produits corrosifs
Conçus pour résister aux acides et aux produits corrosifs
Marque: Justrite™ 12762
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conçus pour résister aux acides et aux produits corrosifs
- Conserve en toute sécurité les produits corrosifs non inflammables
- La construction en PEHD blanc translucide résiste aux bosselures, aux perforations et aux produits chimiques
- Marqué en litres, pintes et gallons pour un remplissage et une distribution de précision
- Le bec verseur sans pare-flamme permet de verser rapidement ; le bouchon à ressort assure une fermeture hermétique
- Le large col sur les n° de réf. 17-985-89B, -89C et -89D facilite le remplissage et le versement
†Forme ovale.
Spécification
Bidon de sécurité en acier inox | |
2 gal | |
Blanc | |
À ressort | |
14,7 in | |
3,65 in | |
9,27cm |
Résistant aux bosses, aux perforations et aux produits chimiques | |
8 l | |
PE (polyéthylène) | |
Ovale | |
37,3cm | |
12 po | |
30,4cm |