Learn More
Justrite™ Bidons distributeurs non métalliques
Permet de distribuer facilement, d’une seule main, des liquides dangereux directement sur le plan de travail. Le bidon distributeur non métallique est fabriqué en polyéthylène avec une vanne de distribution en laiton.
61.59€ - 93.00€
Spécification
Type de produit | Bidon de distribution |
---|---|
À utiliser avec (application) | À utiliser avec des produits inflammables |
Matériau | PE (polyéthylène) |
Comprend | Vannes de distribution étanches en laiton à fermeture automatique |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12901405
|
Justrite™
14002 |
Blanc | 4 oz | 0.19L | N/A | ||||
11943679
|
Justrite™
14010 |
Rouge | 1 qt. | 0,95 L |
73.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11933679
|
Justrite™
14004 |
Rouge | 0,5 pt. | 0,24 L |
93.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Idéal pour une utilisation avec des produits inflammables
- Les vannes de distribution étanches et à fermeture automatique minimisent les déversements, contrôlent l’excès
- corps en PEHD
- Permet de distribuer facilement, d’une seule main, des liquides dangereux directement sur le plan de travail
Spécification
Bidon de distribution | |
À utiliser avec des produits inflammables | |
PE (polyéthylène) | |
Vannes de distribution étanches en laiton à fermeture automatique |