Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité encastrable Sure-Grip™ EX en acier pour produits corrosifs / acides
GREENER_CHOICE
L’armoire encastrable Sure-Grip EX permet de réduire les dangers en dégageant de l’espace au sol. Convient au stockage des produits corrosifs et des acides pour une sécurité accrue sur le lieu de travail.
Marque:  Justrite™ 8923221
Code produit. 11905426
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Stockez en toute sécurité les produits corrosifs sous une paillasse pour y accéder rapidement et en toute facilité grâce à ces armoires de sécurité encastrables Justrite en acier bleu pour les produits corrosifs, aux caractéristiques de sécurité et de qualité identiques à celles d’armoires pour produits inflammables.
  • Tous les modèles sont dotés d’une construction à double paroi, de doubles évents, de connexions de fil de mise à la terre, d’étagères réglables, de rebords étanches, de portes à verrouillage automatique trois points et de pieds de nivellement.
  • La ou les porte(s) à fermeture automatique s’arrête(nt) et se verrouille(nt) automatiquement lorsqu’un lien fusible fond à 165°F (74ºC) en cas d’incendie
  • Un mécanisme unique et dissimulé de fermeture automatique permet d’accéder facilement au contenu de l’armoire
  • Les plateaux en polyéthylène fixés aux étagères en acier galvanisé et le revêtement en polyéthylène distinct pour le bac inférieur sont résistants aux produits chimiques agressifs
  • Le revêtement facile à enlever permet un nettoyage rapide des gouttes et des déversements
  • Finition avec revêtement en poudre époxy cuite au four à l’intérieur et à l’extérieur, offrant une résistance chimique accrue
Compliance
Les modèles à fermeture automatique sont conformes aux normes de l’OSHA, de la NFPA 30, de la NFPA 1 et au Code international de lutte contre l’incendie. Les armoires sont agréées FM.
Prestations de service
10 ans
Spécification
Spécification
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
68,5 cm
18,75 x 31,75 x 27,37 po (47,6 x 80,6 x 69,5 cm)
Produits inflammables
88,9 cm
Double paroi, doubles évents, connexions de fil de mise à la terre, étagères réglables, rebords étanches, portes à verrouillage automatique à trois points et pieds de nivellement, plateaux en polyéthylène, revêtement en polyéthylène distinct
2
Époxy
88 kg
88,9 cm
Bleu
35 po
Armoire de stockage encastrable
18,75 in
47,6 cm
Fermeture manuelle
27,37 in
69,5 cm
22 gal.
1
194 lb
31,75 in
80,6 cm
22 po
Acier (CR)
35 po