Learn More
Justrite™ Entonnoir de contrôle des déversements EcoPolyBlend™
Pour les liquides non inflammables
60.10€ - 85.00€
Spécification
Certifications/Conformité | OSHA |
---|---|
Couleur | Noir |
Capacité (impériale) | 2,5 gal. |
Capacité (métrique) | 9 L |
Matériau | Polyéthylène |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12991415
|
Justrite™
28682 |
48,3 cm | Entonnoir à couvercle | N/A | |||||
12971415
|
Justrite™
28680 |
53,3 cm | Entonnoir de contrôle des déversements |
85.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Entonnoir de contrôle des déversements
- Conception en pente et festonnée pour minimiser les déversements
- En polyéthylène recyclé à 100 %
- Couleur : noir
- Carter : 2,5 gal
- P × l : 53,34 × 8,25 cm (21 × 3,25 po)
- Convient uniquement à l’entonnoir 28680
- Contenu recyclé à 100 %
- Couleur : noir
Spécification
OSHA | |
2,5 gal. | |
Polyéthylène | |
3,25 in |
Noir | |
9 L | |
Vidange passive des pots de peinture, filtres, godets et autres récipients | |
8,3 cm |