Learn More
Justrite™ Systèmes DrumSheds™ EcoPolyBlend™
Les systèmes extérieurs DrumShed résistants aux intempéries offrent un contrôle haute performance des déversements
Marque: Justrite™ 28676
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les systèmes DrumShed sont dotés d’une conception robuste à 55 % de polyéthylène recyclé, avec des portes supérieures à enroulement pratiques, permettant un accès depuis l’avant ou l’arrière.
- Les passages de fourche à l’avant et à l’arrière facilitent le déplacement des abris vides
- Le carter de palettes étanche conforme à la norme EPA / SPCC est doté d’une grille de coffre épaisse et durable, amovible pour faciliter l’inspection et le nettoyage des déversements
- L’ouverture de porte de 52 po (132 cm) de large facilite le stockage des charges palettisées
- L’intérieur spacieux offre un grand espace de tête pour accueillir des opérations de travail impliquant des entonnoirs ou des pompes
- Les caractéristiques de sécurité comprennent la capacité de mise à la terre et un placement intégral des boulons d’ancrage pour une meilleure résistance au vent
- Les ergots moulés peuvent prendre en charge des cadenas de sécurité supplémentaires
- La rampe de palettes noire est fabriquée à partir de 100 % de matériaux recyclés
Informations sur la commande
Fournies entièrement assemblées.
Spécification
SPCC, EPA, NFPA, OSHA | |
79 gal. | |
Polyéthylène | |
Offre un contrôle des déversements haute performance | |
Porte supérieure à enroulement | |
2268 kg | |
154,3 cm | |
191,13 cm | |
153,67 cm | |
155,5 kg |
Jaune / noir | |
299 L | |
Abri de stockage pour tambour | |
4 tambours | |
5000 lb | |
60,75 in | |
75,25 in | |
60,5 in | |
343 lb |