Learn More
Justrite™ Système de gestion des tambours EcoPolyBlend™
Doté d’une conception empilable, pour un meilleur gain de place
224.40€ - 988.38€
Spécification
Certifications/Conformité | SPCC, EPA, NFPA, OSHA |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | Polyéthylène |
À utiliser avec (application) | Stockage efficace, contrôle positif des déversements et distribution des liquides |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12746065
|
Justrite™
28667 |
Module de base pour la gestion des tambours | N/A | ||||||
12766065
|
Justrite™
28671 |
Étagère de distribution | N/A | ||||||
12756065
|
Justrite™
28669 |
Module d’empilement pour la gestion des tambours | N/A | ||||||
Description
La construction à 100 % de polyéthylène moulé offre une résistance chimique maximale, empêchant la corrosion, la détérioration et les fuites
- Peut stocker jusqu’à quatre tambours de 110 et/ou 200 L (30 et/ou 55 gal)
- Stocke les tambours de classe 1B ou 1C : produits inflammables et combustibles ou liquides non dangereux
- Comprend trois parties : un module de base, un module d’empilement et une étagère de distribution
- Les canaux de verrouillage moulés des tambours les maintiennent en place
Module de base
- Peut accueillir deux tambours avec une capacité de charge totale de 1388 kg (3060 lb)
- Se déplace facilement avec un élévateur à fourches vide
- Le carter de retenue à vue ouverte de 250 L (66 gal) facilite le repérage des déversements pour un nettoyage rapide
- Peut accueillir deux tambours supplémentaires pour doubler la capacité du système, pour une charge de 680 kg (1500 lb)
- Lors du stockage de tambours de 110 et 200 L (30 et 55 gal), les petits tambours doivent être placés sur le dessus du module d’empilement
- S’installe en toute sécurité sur le module d’empilement pour une distribution pratique à partir du niveau supérieur
- Capacité de charge de 27 kg (60 lb)
Compliance
EPA, NFPA, OSHA, SPCC
Spécification
SPCC, EPA, NFPA, OSHA | |
Noir | |
Polyéthylène | |
Stockage efficace, contrôle positif des déversements et distribution des liquides |