Learn More
Justrite™ Centre de collecte EcoPolyBlend™
La conception résistante aux intempéries résiste aux environnements les plus difficiles
Marque: Justrite™ 28685
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Grande ouverture pour un chargement facile et bases vides emboîtables pour le stockage
- 100 % polyéthylène recyclé
- Couleur : noir
Système de collecte pour tambour unique
- Peut accueillir un tambour de 208,2 L (55 gal)
- Capacité du carter : 250 L (66 gal)
- Dimensions (dia. x L) : 83,8 x 80,6 cm (33 x 31,75 po)
- Peut accueillir deux tambours de 208,2 L (55 gal)
- Les couvercles doubles peuvent être ouverts séparément ou fermés et verrouillés ensemble
- Canaux d’élévateur à fourches pour le déplacement
- Capacité du carter : 681 L (180 gal)
- Dimensions (L x l x H) : 152,4 x 99,1 x 119,4 cm (60 x 39 x 47 po)
Certifications
Certification UL et UL environnementale
Compliance
EPA, OSHA, SPCC
Spécification
SPCC, EPA, OSHA, UL | |
66 gal. | |
Polyéthylène | |
Chargement facile et bases vides emboîtables pour le stockage | |
31 in | |
31,75 in | |
33 in |
Noir | |
250 L | |
Centre de collecte pour tambour unique | |
Tambour 55 gal. | |
78,74 cm | |
80,6 cm | |
83,8 cm |