Learn More
Justrite™ Accessoire de rampe pour centre d’accumulation EcoPolyBlend™
Offre un confort supplémentaire lors du chargement et du déchargement
Marque: Justrite™ 28687
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Placez la rampe sur n’importe quel centre d’accumulation à 2 tambours ou plus
- Chargez et déchargez les tambours lourds en toute simplicité
- Les nervures antidérapantes offrent une sécurité maximale
- Diamètre extérieur : 48 × 33 × 6,25 po (1,2 m × 8 m × 15,8 cm)
- 41 lb (19 kg)
Spécification
Noir | |
Rampe | |
2 bidons | |
454 kg | |
121,9 cm | |
15,8 cm | |
83,8 cm | |
18,5 kg |
Polyéthylène | |
Pour centres d’accumulation | |
1000 lb | |
48 in | |
6,25 in | |
33 in | |
41 lb |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Justrite™ Accessoire de rampe pour centre d’accumulation EcoPolyBlend™ > Rampe pour centre d’accumulation à 2 tambours et plus
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu