Learn More
Justrite™ Robinets à tambour
Pour les liquides visqueux
Marque: Justrite™ 08955
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Joint d’étanchéité utilisé pour empêcher les fuites
- Fermeture automatique
- En laiton
- Pare-flammes interne
- Bouchon NPT de 3/4 po
Spécification
Drum Faucet | |
Manuel | |
Pour les liquides visqueux |