Learn More
Justrite™ Bidons distributeurs de sécurité
Fonctions de distribution fiables à un prix économique
307.00€ - 307.02€
Spécification
Certifications/Conformité | FM, CARB, NFPA, OSHA |
---|---|
Type de bouchon | Bouchon de surpression à fermeture automatique |
Capacité (impériale) | 5 gal. |
Capacité (métrique) | 19 L |
Couleur | Rouge |
Code produit | Marque | Type de produit | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12981385
|
Justrite™
7150140 |
Bidon de sécurité pour étagère de type I | 16,8 in | 429 mm | Robinet 08540 |
307.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12911395
|
Justrite™
7150156 |
Bidon de sécurité à inclinaison de type I | 15,8 in | 403 mm | Robinet 08902 et support | ||||
Description
Pour la distribution en toute sécurité de liquides dangereux dans les tubes à essai, les petits flacons et les béchers
- Soupape de dépression dans le couvercle pour un écoulement régulier du liquide et robinets à fermeture automatique pour une distribution sans problème
- Les becs de remplissage sont équipés de bouchons de surpression à fermeture automatique et de pare-flammes en acier inox
- Capacité : 19 L (5 gal)
- Couleur : Rouge
- Le robinet 19-413-847 plus petit facilite la distribution dans les environnements de laboratoire ; le robinet n° 08902 est mieux adapté à un usage industriel intensif
Bidons d’étagère
- Robinet monté deux pouces au-dessus du fond pour éviter de soulever les bidons lors de la distribution
- Robinet sur le dessus avec un support en métal robuste pour le bidon ; socle du support de 35,1 × 35,6 cm (13,81 × 14 po)
Certifications
FM
Compliance
CARB, NFPA, OSHA
Spécification
FM, CARB, NFPA, OSHA | |
5 gal. | |
Rouge | |
Acier | |
1,58 in | |
4 cm |
Bouchon de surpression à fermeture automatique | |
19 L | |
Pour les laboratoires | |
11,75 in | |
298 mm |