Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité superposable Chemcor™ pour produits corrosifs / acides, 2 portes, bleu
GREENER_CHOICE
L’armoire de sécurité superposable Justrite Chemcor™ pour produits corrosifs / acides offre une protection contre la corrosion et les incendies.
Marque:  Justrite™ 89172221
Code produit. 11925446
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Revêtement en thermoplastique ignifugé
  • Revêtement 100 % sans couture sur toutes les parois intérieures, le plafond, le bac, les portes intérieures et les étagères
  • Surface sans couture
  • La surface non poreuse résiste aux taches et se nettoie facilement
  • Double avantage / multi-usage – protection complète contre les acides agressifs et les produits chimiques corrosifs
  • Couleur bleue
  • Superposable
  • Comprend une double paroi en acier soudé de calibre 18 (1 mm), un bac de retenue étanche de 2 po (51 mm), des doubles évents
  • Étagères réglables, portes à fermeture automatique à trois points en acier inox avec poignée cadenassable ULoc™ et étiquettes d’avertissement réfléchissantes Haz-Alert™
  • Poignées Sure-grip™
Certifications
  • Testée et homologuée FM Global
  • Conçue conformément à la réglementation du code 30 de la National Fire Protection Association (NFPA)
Compliance
Agréée FM, conforme aux réglementations de l’OSHA et au Code international de lutte contre l’incendie du Code d’uniformisation de la prévention des incendies de la NFPA 1
Spécification
Spécification
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
45.7 cm
14.56 x 39.5 x 19.5 in. (37 x 100.3 x 49.5 cm)
Flammables
60.9 cm
ChemCor™ liner, welded Steel double wall construction, 2 in. liquid tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching doors with U-Loc™ padlockable handle, kickplat
2
Époxy, thermoplastique
69 kg
109 cm
Blue
24 in.
Armoire de stockage superposable
14,56 in
37 cm
Self-close
19.5 in.
49.5 cm
17 gal. (64 L)
1
151 lb.
39.5 in.
100.3 cm
18 in
Steel (CR)
43 in.