Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité superposable Chemcor™ pour produits corrosifs / acides, 2 portes, bleu
GREENER_CHOICE
L’armoire de sécurité superposable Justrite Chemcor™ pour produits corrosifs / acides offre une protection contre la corrosion et les incendies.
Marque:  Justrite™ 8913222
Code produit. 11915446
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Revêtement en thermoplastique ignifugé
  • Revêtement 100 % sans couture sur toutes les parois intérieures, le plafond, le bac, les portes intérieures et les étagères
  • Surface sans couture
  • La surface non poreuse résiste aux taches et se nettoie facilement
  • Double avantage / multi-usage – protection complète contre les acides agressifs et les produits chimiques corrosifs
  • Couleur bleue
  • Superposable
  • Comprend une double paroi en acier soudé de calibre 18 (1 mm), un bac de retenue étanche de 2 po (51 mm), des doubles évents
  • Étagères réglables, portes à fermeture automatique à trois points en acier inox avec poignée cadenassable ULoc™ et étiquettes d’avertissement réfléchissantes Haz-Alert™
  • Poignées Sure-grip™
Certifications
  • Testée et homologuée FM Global
  • Conçue conformément à la réglementation du code 30 de la National Fire Protection Association (NFPA)
Compliance
Agréée FM, conforme aux réglementations de l’OSHA et au Code international de lutte contre l’incendie du Code d’uniformisation de la prévention des incendies de la NFPA 1
Spécification
Spécification
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
45,7 cm
14,56 x 39,5 x 13 po (37 x 100,3 x 33 cm)
Produits inflammables
45,7 cm
Revêtement ChemCor™, construction soudée à double paroi en acier, bac de confinement étanche aux liquides de 2 po, doubles évents, étagères réglables, portes à verrouillage automatique par balle en acier inox à trois points avec poignée verrouillable U-Loc™, kickplat
2
132 lb
39,5 in
100,3 cm
18 in
Acier (CR)
43 po
14,56 in
37 cm
Fermeture manuelle
13 po
33 cm
45 L (12 gal)
Époxy, thermoplastique
60 kg
109 cm
Bleu
18 po
Armoire de stockage superposable