Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité superposable Chemcor™ pour produits corrosifs / acides, 2 portes, bleu
L’armoire de sécurité superposable Justrite Chemcor™ pour produits corrosifs / acides offre une protection contre la corrosion et les incendies.
Marque: Justrite™ 89130221
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Revêtement en thermoplastique ignifugé
- Revêtement 100 % sans couture sur toutes les parois intérieures, le plafond, le bac, les portes intérieures et les étagères
- Surface sans couture
- La surface non poreuse résiste aux taches et se nettoie facilement
- Double avantage / multi-usage – protection complète contre les acides agressifs et les produits chimiques corrosifs
- Couleur bleue
- Superposable
- Comprend une double paroi en acier soudé de calibre 18 (1 mm), un bac de retenue étanche de 2 po (51 mm), des doubles évents
- Étagères réglables, portes à fermeture automatique à trois points en acier inox avec poignée cadenassable ULoc™ et étiquettes d’avertissement réfléchissantes Haz-Alert™
- Poignées Sure-grip™
Zertifizierungen
- Testée et homologuée FM Global
- Conçue conformément à la réglementation du code 30 de la National Fire Protection Association (NFPA)
Compliance
Agréée FM, conforme aux réglementations de l’OSHA et au Code international de lutte contre l’incendie du Code d’uniformisation de la prévention des incendies de la NFPA 1
Spezifikation
FM, NFPA, OSHA | |
45.7 cm | |
14.56 x 39.5 x 13 in. (37 x 100.3 x 33 cm) | |
Flammables | |
45.7 cm | |
ChemCor™ liner, welded Steel double wall construction, 2 in. liquid tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching doors with U-Loc™ padlockable handle, kickplat | |
2 | |
130 lb. | |
39.5 in. | |
100.3 cm | |
18 in. | |
Steel (CR) | |
43 in. |
14.56 in. | |
37 cm | |
Manual-close | |
13 in. | |
33 cm | |
12 gal. (45 L) | |
Epoxy, Thermoplastic | |
59 kg | |
109 cm | |
Blue | |
18 in. | |
Piggyback storage cabinet |