Learn More
3M™ Kits de démarrage Jupiter™
Un kit de démarrage prêt à l’emploi comprenant tout ce qui est nécessaire pour la filtration en laboratoire. Le kit de démarrage 3M™ Jupiter™ est livré avec une alarme sonore et visuelle électronique en cas de batterie faible et/ou de faible débit d’air.
Marque: 3M™ 7100079779
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ceinture de décontamination ultraconfortable
- Indicateur de débit d’air et tube d’étalonnage
- Pair de filtres et de préfiltres à vapeurs et particules organiques (A2P)
- Tuyau respiratoire à longueur réglable
- Batterie rechargeable 8 heures (NiMH) et chargeur de batterie
Spécification
8 hours | |
A2P | |
Protection contre les gaz, les vapeurs et les particules ou une combinaison de contaminants par filtre utilisé | |
JPRTU1 |
NiMH | |
Ensemble PAPR, sans coiffe | |
Unité turbo motorisée, ceinture de décontamination, tube d’étalonnage et indicateur de débit d’air, 2 x filtres A2P, préfiltres, tuyau respiratoire, batterie rechargeable, chargeur de batterie | |
1 de chaque |