Learn More
3M™ Filtres pour unités turbo à adduction d’air Jupiter™
À utiliser avec le système de protection respiratoire à ventilation assistée Jupiter. Les filtres turbo à adduction d’air 3M Jupiter™ sont disponibles dans une large gamme de protection contre les gaz ou les particules.
Marque: 3M™ 7000145610
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les filtres doivent être utilisés avec l’appareil respiratoire turbo à adduction d’air Jupiter.![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
ABE1P3 | |
Filtre pour appareils respiratoires | |
Appareil respiratoire à adduction d’air Jupiter™ | |
1 de chaque |