Learn More
Cytiva Kits de démarrage pour dispositifs centrifuges Jumbosep™
Le kit de démarrage pour dispositifs centrifuges Jumbosep™ remplace la dialyse, les précipitations chimiques et la lyophilisation.
Marque: Cytiva FD010K65
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Concentre généralement des volumes d’échantillons de 60 ml à 5 ml en 30 minutes
- Fournit des taux de récupération élevés, généralement > 90 %
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Bleu | |
PES | |
4/boîte | |
20 à 60 mL (échantillon) |
EFA :15,2 cm2 | |
Non stérile | |
Kit de démarrage de 10 kDa |