Learn More
Sampling Systems™ Boîtier d’échantillonnage Jumbo
La gamme de systèmes d’échantillonnage pour les cas à usage intensif est idéale pour le stockage des échantillonneurs.
Marque: Sampling Systems™ 8502A-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Structure en plastique robuste
- Extensible jusqu’à 2400 mm
- Excellentes performances
- Fourni avec une poignée de transport robuste
Spécification
Boîte de stockage | |
Poignée de transport | |
Stockage des échantillonneurs |
Plastique | |
Noir | |
2400 x 140 x 140 mm |