Learn More
Fisherbrand™ Minuteur à grand affichage
Conçu pour une facilité d’utilisation, une précision et une fiabilité du chronométrage. Les minuteurs Fisherbrand™ à grand affichage sont dotés de trois prises de 4 mm et de fils de test, permettant le déclenchement externe des fonctions de démarrage/arrêt et de séparation/intervalle/réinitialisation du minuteur.
Marke: Fisherbrand™ 7024
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Période de temps de 10 h
- Grand affichage
- Temps intermédiaires fractionnés
- Temps intermédiaires
- Chronomètre de 0,01 s
- Capacité de déclenchement externe
- Compte de 0,01 s à 9 h 59 min, 59 s et 0,99 s au maximum
- Commutable entre le cumul et fractionnement par intervalles
- Nombre infini de temporisations
- Précision : 0,001%
- Résolution : 0.01s
- Dimensions : 100 mm x 120 mm x 45 mm
- Fourni avec 1 pile AA
Spezifikation
Minuteur | |
0,001% | |
AA | |
Pour une facilité d’utilisation, une précision et une fiabilité accrues |
10 h | |
0,01 s | |
Batteries | |
1Chaque |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Minuteur à grand affichage > Dimensions : 100 x 120 x 45 mm ; plage de temps : 10 h
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur