Learn More
Avantor™ J.T. Colonnes de filtration Baker™ avec frittés, Bakerbond SPE™
Colonnes SPE à filtration vide, conditionnées avec frittés doubles de 20 μm. Pour une utilisation avec les processeurs de colonnes en verre spe-12G et spe-24G.
Marque:  Avantor™ 7121-03
244.15 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10686631
  • 264.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
3 ml
Colonnes SPE
Boîte de 50