Learn More
J.T. Baker™ Colonne HPLC échangeuse d’ions carboxy-sulfone BAKERBOND™, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 300 Å ; Phase de colonne : Échange d’ions
Marque: J.T. Baker™ 7159-00
8516.75 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Colonne analytique | |
250 mm | |
Sphérique | |
2 à 8,5 | |
4,6 x 250 mm | |
Silice | |
Échange d’ions |
4,6 mm | |
1000 psi (70 bar) à 1500 psi (100 bar) | |
5 μm | |
300 Å | |
Exclusif | |
Échange d’ions |