Learn More
Fisherbrand™ Jet Spikes
Jet spikes are always delivered with nozzles.
78.65€ - 87.15€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17157914
|
Fisherbrand™
8300105 |
200 mm |
78.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17167914
|
Fisherbrand™
8300106 |
270 mm |
82.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17177914
|
Fisherbrand™
8300107 |
360 mm |
87.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Equipped with nozzle
- For threaded units
Spécification
Pointes à jet | |
Buse |