Learn More
Bibby Scientific™ Sonde de couteau de lance Jenway™
La sonde de couteau de lance Bibby Scientific™ Jenway™ est basée sur l’époxy pour la mesure d’échantillons solides.
Marque: Bibby Scientific™ 68006-38
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La forme de la lance permet de mesurer le pH d’un plus grand nombre de matériaux d’échantillons solides
- Adapté à une utilisation dans l’industrie alimentaire pour la mesure dans des denrées alimentaires congelées ou semi-congelées, protège l’électrode des dommages
Spécification
BNC | |
Couteau incliné | |
95 mm | |
0 à 14 |
de 12,7 à 20,0 mm | |
Industrie alimentaire pour la mesure dans des denrées alimentaires congelées ou semi-congelées, protège l’électrode des dommages | |
Corps en époxy | |
0°C à 80°C |