Learn More
Bibby Scientific™ Rouleau de papier Jenway™
Remplacez facilement et rapidement le papier sur les imprimantes de pH-mètre de paillasse Jenway™ et de spectrophotomètre série 73. Le rouleau de papier Bibby Scientific™ Jenway™ réduit les déchets et la consommation d’encre car il s’imprime à la chaleur et non à l’encre.
Marque: Bibby Scientific™ 99959-81
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour pH-mètre de paillasse Jenway™, imprimantes pour spectrophotomètre série 73
- Le papier thermique s’imprime à la chaleur et non avec de l’encre.
Spécification
Imprimantes Jenwaytrade; pour les pH-mètre de paillasse, les spectrophotomètres série 73, les appareils de mesure de l’oxygène dissous et autres imprimantes Jenwaytrade;. | |
Rouleau de papier | |
1 de chaque |