Learn More
Étalon de photométrie de flamme Jenway™ 160 mmol/l de sodium, 80 mmol/l de potassium
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Spécification
Spécification
Concentration | 160mmol/L Na, 80mmol/L K |
Quantité | 500 mL |
Solvant ou matrice | 0% |
Point de fusion | 0°C |
Point d’ébullition | 100°C |
Solubilité | Entièrement miscible dans l’eau |
Forme physique | Liquide |