Learn More
Étalon de photométrie de flamme Jenway™ 1000 ppm sodium
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Spécification
Spécification
Concentration | 1000ppm |
Quantité | 500 mL |
Couleur | Incolore |
Point de fusion | 0°C |
Point d’ébullition | 100°C |
Solubilité | Entièrement miscible dans l’eau |
Forme physique | Liquide |