Learn More
Étalon de photométrie de flamme Jenway™ 1000 ppm lithium
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Spécification
Spécification
Forme physique | Liquide |
Concentration | 1000ppm |
Solvant ou matrice | 0% |
Point de fusion | 0°C |
Point d’ébullition | 100°C |
Couleur | Incolore |
Quantité | 500 mL |
Solubilité | Entièrement miscible dans l’eau |