Learn More
Étalon de conductivité Jenway™
Détermine la conductivité électrique d’un échantillon avec les étalons de conductivité Jenway™ Bibby Scientific™ pour des étalonnages stables et fiables.
81.26€ - 88.89€
Code produit | Marque | Quantité | Conductivité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conductivité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11400509
|
Jenway
16156-80 |
500 ml | 84 μS |
88.89€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11490499
|
Jenway
90238-48 |
500 ml | 12.88 mS |
81.26€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- For use with Jenway™ Conductivity and TDS meters.
- Choose 12.88m/S or 84μ/S standards depending on your specific needs
- Available in quantities of 500mL
- Pour une utilisation avec des instruments de mesure de conductivité Jenway ™ et des TDS-mètres.
- Choisissez les étalons 12,88 m/S ou 84 μ/S en fonction de vos besoins spécifiques
- Disponibles en quantités de 500 ml
Identifiants chimiques
500 ml |