Learn More
Étalon d’étalonnage Jenway™ 1 mmol/l de lithium
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Spécification
Spécification
Concentration | 1.00mmol/L Lithium |
Quantité | 500 mL |
Tension de vapeur | 23hPa |
Point de fusion | 0°C |
Point d’ébullition | 100°C |
Forme physique | Liquide |