Learn More
Tampon pH 7 Jenway™, jaune
Marque:  Jenway 16156-18
Code produit. 12801821
Spécification
Jaune
7
Flacon
Pour électrodes indicatrices de pH
500 mL
Yes
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Tampon pH 7 Jenway™, jaune > Quantité : 500 ml