Learn More
Bibby Scientific™ Kit de test de brome Jenway™
Le kit de test Brome Jenway™ Bibby Scientific™ est un kit de test spectrophotomètre simple et pratique pour l’examen d’échantillons d’eau, d’eaux usées, d’effluents et d’environnement.
Marque: Bibby Scientific™ 16268-93
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le système de laboratoire le plus simple et le plus pratique pour mesurer un large éventail de paramètres dans les échantillons d’eau, d’eaux usées, d’effluents et d’environnement.
Spécification
Analyse des échantillons d’eau, d’eaux usées, d’effluents et d’environnement. | |
100 | |
Kit de bromure |
Spectrophotomètres | |
0,1 à 6,5mg/L |