Learn More
Jenway™ Instruments de mesure de paillasse Jenway™
Utilisez cet instrument de mesure polyvalent pour une variété d’applications. Les instruments de mesure de paillasse Jenway™ sont parfaits pour les analyses de routine.
Marque: Jenway™ 35440-01
768.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le 4510 est un conductimètre de paillasse facile à utiliser avec la flexibilité nécessaire pour répondre à la plus large gamme de besoins des utilisateurs. Pour ces applications où une plus grande précision est nécessaire, le 4510 est doté d’une reconnaissance automatique de la conductivité et de la détection du point final. Les options de configuration comprennent la constante de cellule, le coefficient de température et la température de référence. L’instrument peut stocker jusqu’à 32 lectures, qui peuvent également être envoyées à une imprimante ou transférées à un ordinateur via DataWay et l’interface RS232.- Affichage simultané de la conductivité ou du TDS et de la température
- Sélection automatique de la plage pour une meilleure résolution
- Étalonnage par constante de cellule ou solutions standard
- Détection automatique des étalons
- Possibilité de stocker jusqu’à 32 résultats
- Liaison bidirectionnelle RS232 vers l’imprimante ou le PC
Le 4520 est un conductimètre à haute spécification avec un grand nombre de modes de mesure. L’instrument de mesure de laboratoire 4520 propose des modes de conductivité / de résistivité / de TDS / de salinité et de température et fournit une précision supplémentaire avec un étalonnage de la conductivité à 1, 2 ou 3 points dans la plage de mesure étendue allant du 0 jusqu’à 19,99 s. Le mode “eau pure” dédié garantit une précision optimale pour cette application difficile.
- Modes de conductivité, de résistivité, de TDS et de salinité
- Mode d’eau pure spécial pour des mesures de conductivité ultra-faibles
- Stockage de 500 résultats avec enregistreur de données intégré
- Liaison de données IR (IrDA) pour la connexion à l’imprimante et liaison RS232 pour la connexion à l’imprimante ou au PC via le logiciel DataWay
Spécification
Analogique et RS-232 | |
LCD (rétroéclairé 1/8 VGA) | |
0 à 1999 g/L | |
Large gamme d’applications nécessitant une grande précision avec reconnaissance automatique des étalons de conductivité et détection du point final | |
32 mesures | |
Royaume-Uni, 9 VAC ±10 % à 50/60 Hz | |
Instrument de mesure de conductivité/TDS/température de paillasse | |
0.01 mg/L à 1 g/L | |
0,1°C | |
250 mm | |
9V |
±0.5%±2 chiffres | |
0 à 19,99 S | |
0 à 100 deg.C ATC/manuel | |
6 réglages de plage autosélectionnés pour la conductivité et les TDS, sonde de conductivité en verre avec ATC (K=1), support d’électrodes et alimentation UK. | |
4510 | |
Conductivité | |
0.01 uS à 0.01 S | |
±0.5deg.C | |
210 mm | |
55 mm | |
50/60 Hz |