Learn More
Bibby Scientific™ Sondes ATC/de température Jenway™
Choisissez les sondes de température / compensation automatique de la température Jenway™ à utiliser avec les électrodes de pH Jenway™ Performance, les électrodes de choix pour les applications avancées où des temps de réponse plus rapides et une reproductibilité accrue sont nécessaires.
Marque: Bibby Scientific™ 59530-70
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation avec les électrodes de pH Jenway™ Performance :- Équilibre rapidement atteint
- Délais de réponse sensiblement réduits
- Reproductibilité nettement accrue
- Réduction sensible de la dérive à long terme
Spécification
Connecteur étanche 3150/3205 | |
mesures standard de solutions générales, mesures de terrain ou dans le cadre éducatif | |
120 mm | |
0 à 14 | |
pH-mètre Jenway 3150 et 3205 |
Combinaison scellée avec extrémité en forme d’ampoule | |
Sonde de température intégrée | |
Polypropylene | |
0°C to 100°C |