Learn More
Bibby Scientific™ Câble adaptateur de pH-mètre Jenway™
Le fil d’adaptateur de pH-mètre Bibby Scientific™ Jenway™ est doté d’un connecteur étanche vers le connecteur d’électrode BNC.
Marque: Bibby Scientific™ 10090-52
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoire de pH-mètre étanche
- Adapté pour les premiers modèles
Spécification
Étanche à la BNC | |
Câble adaptateur |