Learn More
Cole-Parmer™ Spectrophotomètres à balayage visible et UV/Visible de la série Jenway™ 76 avec connectivité CPLive™
Bénéficiez d’un stockage sécurisé basé sur le cloud de vos résultats et protocoles grâce aux spectrophotomètres à balayage visible et UV/Visible de la série Jenway 76 avec connectivité CPLive
Marque: Cole-Parmer™ 83056-36
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Simplifiez la configuration grâce à l’écran tactile couleur haute définition 7” et à l’interface conviviale
- Le choix des modes de mesure vous permet de gérer une multitude d’applications
- Connectivité simple avec plusieurs ports USB pour stocker des données et connecter l’imprimante
- Assurer des résultats par une reproductibilité accrue grâce à l’optique à faisceau divisé avancée
- Polyvalent : compatible avec une large gamme d’accessoires interchangeables.
Spécification
Absorbance de plusmn; 0,01 A à 1,000 | |
CE | |
–300 à 9999 | |
Photodiode en silicone | |
50 x 28 x 15,6 cm | |
1,5 nm | |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
Faisceau divisé | |
< 0,5 % à 340 nm et 220 nm | |
±0,5 nm |
−0,3 à +2,5 A | |
Noir | |
2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45 | |
Écran tactile | |
Xénon | |
Spectrophotomètre UV/Visible à balayage avec connectivité CPLive™ Cloud | |
198 à 1000 nm | |
10 Go de mémoire | |
0 à 199,9 % T | |
±2 nm |
Créez un compte gratuit dès maintenant sur CPLive.coleparmer.com pour profiter d’un stockage illimité des données et partager votre travail précieux avec vos collègues de votre laboratoire ou du monde entier.