Learn More
Jenway™ Spectrophotomètre visible 6320D
Utilisez ce contrôle qualité par spectrophotomètre et les procédures de test pour un grand nombre de services et d’industries. Les spectrophotomètres Jenway™ 6320D Visible sont des unités haute qualité à faible coût pour les applications spectrophotométriques dans les écoles et les collèges.
Marque: Jenway™ 10087-60
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gamme de longueurs d’onde comprise entre 320 et 1000 nm (6300 et 6320D) ou 198 à 1000 nm (6305)
- Modes d’absorbance, %T et concentration
- Affichage multiparamètres avec longueurs d’onde et indicateurs photométriques
- Une large gamme d’accessoires d’échantillonnage
- Le couvercle bombé du 6320D permet d’accueillir des tubes d’une hauteur atteignant 105 mm
- 6305 Utilise une lampe au xénon pulsé haute qualité
- Garantie de 3 ans
Spécification
± 1 % | |
272 mm | |
Spectrophotomètre visible | |
320 à 1000 nm | |
160 mm | |
lt; 1 % | |
365 mm |
ndash;300 à 1999 | |
Halogène au tungstène | |
230 V | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz | |
6 kg |