Learn More
Cole-Parmer™ 100 cuves jetables Jenway™
72.19€ - 121.08€
Spécification
Type | Cuvette |
---|---|
Matériau | Plastique |
Quantité | 100 / boîte |
Longueur du trajet optique | 10 mm |
À utiliser avec (application) | Mesure d’échantillons liquides en spectrophotométrie |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11400559
|
Cole-Parmer™
99610-34 |
1,5 à 3,0 ml | Longueurs d’onde visibles uniquement |
72.19€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11490549
|
Cole-Parmer™
99610-33 |
2,4 à 4,5 ml | Longueurs d’onde visibles uniquement |
72.19€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11420559
|
Cole-Parmer™
83070-32 |
2,4 à 4,5 ml | Longueurs d’onde UV et visibles |
121.08€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Especificaciones
Cuvette | |
100 / boîte | |
Mesure d’échantillons liquides en spectrophotométrie |
Plastique | |
10 mm |