Learn More
Thermo Scientific™ Filtres de colonnes à connexion directe Javelin™
Protégez les systèmes HPLC grâce aux filtres de colonne à connexion directe Thermo Scientific™ Javelin monobloc.
105.30€ - 202.57€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Systèmes HPLC |
---|---|
Type | Filtre de colonne Javelin |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11568680
|
Thermo Scientific™
88700 |
3 mm |
105.30€
4 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11558680
|
Thermo Scientific™
88400 |
4,6 / 4,0 mm |
118.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11548680
|
Thermo Scientific™
88200 |
2,1 mm |
202.57€
4 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Protégez les systèmes HPLC grâce aux filtres de colonne à connexion directe Thermo Scientific™ Javelin monobloc.
- Conception à connexion directe pour une efficacité maximale
- Remplacez l'ensemble de l'unité de filtration jetable pour faciliter les modifications
- Recommandé pour une utilisation en tant que filtres dédiés pour une colonne plutôt que pour le système HPLC
- 0,0625in La pointe CPI se fixe directement à l'entrée de colonne HPLC sans tubulure ni clés
- Porosité de 0,5 μm.
Spécification
Systèmes HPLC | |
Filtre de colonne Javelin |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.