Learn More
Jenway™ Électrode combinée au corps en époxy pour la confiture, la gelée et les conserves
Électrode combinée au corps en époxy pour la confiture, la gelée et les conserves
Marque: Jenway™ 10090-80
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Type : Combinée
- Type d’extrémité : Ampoule
- Gamme de pH : 1-13
- Plage de températures : 0 à 80°C
- Matériau du corps : Époxy
Spécification
Combinaison, rechargeable | |
Corps en époxy | |
4,0 M KCl/AgCl | |
0±20 mV | |
59,16 mV ± 3 mV à 25°°C. | |
Ampoule | |
120 mm |
Céramique remplaçable | |
0 à 13 | |
Mesure des conserves de fruits et de confiture | |
95 % de la lecture finale en 10 secondes | |
0°C à 80°C | |
1 m | |
12 mm |