Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants de forme anatomique KleenGuard™
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Description
- EPI de catégorie 3
- Longueur accrue pour la protection du poignet et de la partie basse de l'avant-bras, permettant ainsi l'immersion totale.
- Texture sableuse au niveau de l'extrémité des doigts et des paumes pour une meilleure préhension à l'état humide et sec
- Résistance à l'abrasion (4)
Spécification
Spécification
Couleur | Vert |
Finger Thickness (English) | 22 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.558 mm |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Palm Thickness (English) | 21.7 mil |
Palm Thickness (Metric) | 0.55 mm |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 10 |
Épaisseur (impériale) | 21,7 mil |