Learn More
Kimberly-Clark™ Gants enduits de PUR Jackson Safety™ G40
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
Spécification
Spécification
Code couleur | Black |
Couleur | Noir |
Matériau | Polyurethane |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 2XL |
À utiliser avec (application) | Ideally suited use in precision assembly, electronics assembly, controls handling, packaging, and inspection |
Quantité | 60Pair |
Résistant à | Abrasion and tear |
Séries | G40 |