Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants pour solvants KleenGuard™ G29
Fournissent la même dextérité que des gants en mil fin avec une plus grande durabilité, pour une meilleure protection. Les gants pour solvants Kimberly Clark™ Professional KleenGuard™ G29 sont fabriqués à partir d’un mélange de néoprène pour protéger l’utilisateur contre les solvants et ne se décomposent pas après 15 minutes de travail, contrairement aux gants en mil fin.
86.90€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 2 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | CE 0120 |
Couleur | Bleu |
Hand | Ambidextre |
Latex Free | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15387647
|
Kimberly-Clark Professional™
49822 |
XS, 6 |
86.90€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15317657
|
Kimberly-Clark Professional™
49823 |
S, 7 | |||||||
Description
- Construction en mélange de néoprène conçue pour une protection contre les solvants
- Bouts des doigts texturés pour la préhension d’objets humides ou secs
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Sans silicone
- Non poudré
- Gants ambidextres, pour une plus grande efficacité
- Niveau de dextérité maximum selon la norme EN 420:2003
- Disponibles en plusieurs tailles : 6 (XS) à 11 (2XL)
- Manipulation de fluides hydrauliques
- Travail avec des solvants tels que Frekote, IPA et Varson
- Essuyage des pièces et des machines avec des solvants
- Nettoyage d’entretien
Compliance
Conformes aux normes EN 388, EN 374-2 et EN 420-2003.
Spécification
ANSI 2 | |
Bleu | |
Oui | |
Neoprene Gloves | |
0,30 mm | |
Non | |
KOP | |
Protection contre les solvants | |
Technologie Dual-Dex™ | |
KleenGuard™ G29 | |
30,5 cm |
CE 0120 | |
Ambidextre | |
Mélange de néoprène | |
12 mil | |
EN 388:4101X | |
Type B | |
Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus | |
À bord roulé | |
Non revêtus | |
12 in |