Learn More
GPE Scientific™ Bouchon J Young Schlenk
GPE Scientific™ Le bouchon J Young Schlenk est spécialement conçu pour une utilisation avec les lignes et les rampes à vide Schlenk.
Marque: GPE Scientific™ SC/29
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bouchon pour lignes Schlenk et collecteurs à vide
- Disponible en différentes tailles de joints
Spécification
Bouchon J Young | |
Lignes Schlenk et collecteurs à vide | |
Taille du joint : 29 |