Learn More
GPE Scientific™ Vanne RMN J Young avec tube fixé
GPE Scientific™ La vanne RMN J Young avec tube fixé vous permet de manipuler votre échantillon RMN sans sceller les tubes à la flamme.
Marque:  GPE Scientific™ S-5-200-JY-8-YELLOW
Code produit. 15864874
  • 91.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Manipulez votre échantillon RMN sans sceller les tubes à la flamme.
  • Le joint torique recouvert de téflon élimine les incompatibilités des matériaux.
  • L’ensemble en téflon entièrement sans graisse signifie que le tube est facile à utiliser et à démonter pour le nettoyage.
  • Comprend un joint femelle pour une fixation rapide sur votre rack à vide.
  • Piston jaune
  • Pression négative / vide élevé.
  • Fuite testée à 10-9 mbar litres/s.
  • Pression positive interne 5 bar, 72 psi
Spécification
Spécification
200 MHz
Vanne RMN de 5 mm
8 po