Learn More
GPE Scientific™ Collecteur d’évacuation RMN J Young
Le collecteur d’évacuation RMN J Young GPE Scientific™ est conçu pour évacuer les tubes RMN dotés d’une valve en PTFE J Young.
Marque:  GPE Scientific™ 50150
Code produit. 15894724
  • 114.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçu pour évacuer les tubes RMN dotés d’une valve J Young PTFE.
  • Une fois le tube RMN évacué dans le collecteur, fermer la valve et la placer dans le spectromètre RMN.
  • Les collecteurs ont des valves en PTFE à alésage de 0-10 mm.
Spécification
Spécification
Dimension de la valve JY :10 mm
Raccord de tuyau :9 mm de diamètre
110 mm, bouchon inclus